Learn More
SPEX Certiprep™ Aluminium CryoPlate
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Homogénéiseur SPEX GenoGrinder 2010
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La plaque cryogénique 2189C maintient la fraîcheur des échantillons pendant le processus de broyage dans 2010 Geno / Grinder™.
- Elle doit être utilisée avec la pince réglable 2189 .
- Pour l’utiliser, il suffit de placer la plaque cryogénique sur les flacons ou les plaques de titration chargées dans la pince réglable. Fixez la pince réglable puis commencez le broyage.
- La plaque cryogénique peut également être utilisée en conjonction avec des blocs cryogéniques pour les flacons ou l’adaptateur cryogénique 2650 pour les plaques de titration.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur SPEX GenoGrinder 2010 |
| Matériau | Aluminium |