Learn More
Thermo Scientific™ Canisters, cadres et séparateurs CryoPlus™
Code produit. 11831200 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 1
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Capacité:
Flacons (2 ml)
Sachets (25 ml)
Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml)
Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml)
Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml)
Sachets Gambro DF-200 (500 ml)
Sachets Gambro DF-700 (700 ml)
Type:
Boîte coulissante
Cadres, phase liquide
Cadres, phase liquide ; Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, peut accueillir 4 cassettes
Cadres, phase liquide ; Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, peut accueillir 4 cassettes
Cadres, phase liquide ; Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, peut accueillir 4 cassettes
Cadres, phase liquide ; sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, contient 4 cassettes
Cadres, phase vapeur
Cassettes
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
Séparateur de plate-forme
Séparateur de plateforme
Séparateurs de plateforme
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 pièces
Code produit. 11831200
Marque: Thermo Scientific™ 4000369
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons avec les boîtes, les cadres et les séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™, à utiliser avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons. Les canisters, cadres et séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™ sont destinés à être utilisés avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus LN2. Idéal pour stocker le sang, les composants sanguins et la moelle osseuse.
Cadres (liquide)
  • Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, contient 7 boîtes
  • Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, contient 4 boîtes
  • Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, contient 4 boîtes
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, contient 4 boîtes
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, contient 4 boîtes
Boîtes
  • Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, boîte à bras pivotant
  • Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte à bras pivotant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras coulissant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras pivotant
Séparateurs de plateforme
  • 50 ml Fenwal 4R9951 pour cadres et boîtes
  • 250 ml Fenwal 4R5461 pour cadres et boîtes
  • 500 ml Fenwal 4R5462 pour cadres et boîtes
  • 500 ml Gambro DF-200 pour cadres et boîtes
  • 700 ml Gambro DF-700 pour cadres et boîtes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cadres, phase liquide ; Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, peut accueillir 4 cassettes
Capacité (métrique) 700 mL
Modèle de porte Coulissant
À utiliser avec (équipement) CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
Capacité Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml)