Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, canes et canisters de cryoconservation
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Tige cryogénique
À utiliser avec (équipement):
2 ampoules
6 ampoules
Cryotubes de 12,5 mm de diamètre
Gobelets de 9,2 ml et 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 ampoules
Description
Optimisez les capacités de stockage à l’aide des flacons, tiges et boîtes de cryoconservation Thermo Scientific™.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spécification
Spécification
| Description | Tige cryogénique, aluminium, 5 ml, 2 ampoules |
| Type | Tige cryogénique |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (équipement) | 2 ampoules |
| Capacité | Ampoules (2) |