Learn More
CellPath Cryospray Freezer Spray
Code produit. 12705308
Click to view available options
Capacité (métrique):
175 mg
Conditionnement:
173g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12705308
Marque: CellPath KNA017300A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Specially formulated to rapidly freeze fresh biopsy material removing the risk of morphological damage due to ice crystal formulation.
  • CFC free
  • Directable jet enables precise control
  • Ideal for paraffin blocks and fresh tissue specimens
  • Manufactured from a mixture of environmentally friendly gases to give a good balance of cooling efficiency and cost
  • Supplied in a compact seamless aluminum can that is easy to handle, with a nozzle that ensures accurate direction of the freezing jet
Spécification
Capacité (métrique) 175 mg
Type Spray réfrigérant Cryospray
Nb par paquet 1 Pack
À utiliser avec (application) Idéal pour les blocs de paraffine et les échantillons de tissus frais
Quantité 175 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • CRYOSPRAY (FREEZER SPRAY)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P410-Protéger du rayonnement solaire.
  • P412-Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane