Learn More
Epredia™ Cryostat CryoStar™ NX70
Code produit. p-4529962 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Porte-lames profil bas
Configuration:
Avec porte-lames profil bas
Fonction de désinfection à froid
Fonction de désinfection à froid et système Vacutome
Système Vacutome
Conditionnement:
1 pack
Code produit. 15320755
Marque: Epredia™ 957000L
Répondez aux besoins des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques grâce au cryostat Epredia™ CryoStar™ NX70.
Répondez aux besoins des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques grâce au cryostat Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70. Le cryostat NX70 offre une conception ajustée, avec commande de hauteur intégrée et coupe motorisée.
Caractéristiques standard
  • Avance des couteaux
  • Désignation pour les portes-lames basses et hautes
  • Orientation des échantillons sur plusieurs axes
  • Découpe motorisée de haute qualité
  • Rétraction des échantillons
Options
  • Désinfection à froid avec Cryostar NX70 D
  • Vacutome avec Cryostar NV70 V
  • Désinfection à froid et Vacutome avec Cryostar NX70 DV
Simplicité d’utilisation
  • Grande chambre ouverte avec éclairage LED lumineux
  • Écran tactile LCD couleur intégré
  • Joystick
pour le contrôle de la température
  • Régulation précise par périodes d’utilisation prolongée
  • La commande de la température à réponse rapide refroidit le porte-objets, le porte-lames et la barre cryogénique uniquement
Conception fonctionnelle et ergonomique
  • Réglage électronique intégré de la hauteur de 32 à 44 pouces
  • Panneau avant ajusté et repose-bras pour réduire la fatigue de l’utilisateur
Comprend :
Porte-lames à profil bas, porte-lames à profil haut ou support de couteau en acier de 16 cm
Informations de commande :
Le porte-lames à profil bas ou haut ou le support de couteaux en acier de 16 cm doit être spécifié au moment de la commande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Porte-lames profil bas
Certifications/Conformité Certificat d’hygiène, marquage CE
Dégivrage Programmé / Immédiat
Affichage Écran tactile couleur LCD intégré
Comprend Toutes les caractéristiques standard : réglage électronique de la hauteur, commande de la température à réponse rapide, orientation des échantillons sur plusieurs axes, découpe motorisée, rétraction des échantillons, conception ajustée
Éclairage LED
Contrôle de la température du couteau -35°C à -5°C à une température ambiante de 20°C. (diminution de la température ambiante de 0,5°C / augmentation de 1°C)
Gamme de coupe 0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture)
Positionnement manuel de l’échantillon 3 mm/s max. (vitesse variable par joystick)
Orientation de l’échantillon Axes x et y universels 7° avec positionnement nul, axe Z jusqu’à 360°
Rétractation de l’échantillon 20 μm
Contrôle de la température de l’échantillon Température ambiante -50°C à +10°C à +20°C (diminution de 0,7°C / augmentation de 1°C)
Résolution de coupe épaisse 0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm
Course de la coupe verticale 64 mm
Réglage de l’angle de dégagement Porte-lame jetable 8 à 16°
Alimentation grossière Motorisé (marche / arrêt)
Configuration Avec porte-lames profil bas
Entraînement de coupe Manuel et motorisé, commande électronique
Vitesse de coupe 0 à 256 mm/s
Fenêtre de coupe Réglage manuel en fonction de la taille de l’échantillon
Résolution de coupe fine 0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm
Mouvement horizontal de l’échantillon 48 mm
Profondeur (impériale) 39,4 in
Profondeur (métrique) 100 cm
Hauteur (impériale) 32,3 à 44,0 in
Hauteur (métrique) 82 à 112 cm
Largeur (impériale) 29,7 in
Largeur (métrique) 75,5 cm
Température de la cuve -60°C max.
Poids (impériale) 440 lb.
Poids (métrique) 200 kg