Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CS10
Code produit. 17159931
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 x 16 ml
5 x 10 ml
Poche de 1 000 ml
Sachet de 100 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 17159931
Marque: STEMCELL Technologies 07955
Animal-component-free, defined cryopreservation medium with 10% DMSO
  • CryoStor™ CS10 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free, and defined cryopreservation medium containing 10% dimethyl sulfoxide (DMSO)
  • Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS10 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
  • CryoStor™ CS10 is recommended for the cryopreservation of hepatocytes, tissue samples, human peripheral blood, CHO cells, myeloma cell lines, hybridomas, human mesenchymal stem cells, human embryonic and human induced pluripotent stem cells (ES cells and iPS cells) and other extremely sensitive cell types
  • CryoStor™ CS10 is cGMP-manufactured with USP grade components
Spécification
Type de cellule B Cells, CHO Cells, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Hybridomas, Intestinal Cells, Macrophages, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Myeloma, NK Cells, Other, Pluripotent Stem Cells, T Cells
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité Sachet de 100 ml
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.