Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CSB
Code produit. p-7217705
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
Code produit. 17137501
Marque: STEMCELL Technologies 1000237
Animal component-free and protein-free cryopreservation formulation
  • CryoStor™ CSB is an intracellular-like base formulation from the CryoStor™ preservation media series
  • It is serum-free, animal component-free, and does not contain dimethyl sulfoxide (DMSO)
  • It is designed to improve post-thaw cell viability and function, and to reduce the level of cryopreservation-induced delayed-onset cell death
Spécification
Type de cellule B Cells, CHO Cells, Hybridomas, Intestinal Cells, Macrophages, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Myeloma, NK Cells, Other, Pluripotent Stem Cells, T Cells
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité 100 ml
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.