Learn More
Epredia™ Cryocassettes pour cryostat Cryotome™, 25 mm de diamètre, hachures croisées
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Type de produit:
Bac de récupération des débris
Brosse large (débris)
Brosse étroite
Couvercle Cryobar
Cryocassette circulaire de 10 mm
Cryocassettes pour cryostat, annulaire 25 mm avec poignée
Cryocassettes pour cryostat, annulaire 35 mm avec poignée
Cryocassettes pour cryostats, 25 mm de diamètre quadrillées
Cryocassettes pour cryostats, 40 mm de diamètre quadrillées
Extracteur de chaleur, double poids
Extracteur de chaleur, standard
Plaque stabilisatrice
Plaque stabilisatrice en verre
Protège-couteau
Étagère large
Étagère pour accessoires
Étagère étroite
À utiliser avec (équipement):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
FSE / FE
Unit Size:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
Description
Améliorez le fonctionnement des cryostats Cryotome™ FSE / FE / SME / E grâce aux accessoires pour cryostats Thermo Scientific™ Cryotome™.
- L’extracteur de chaleur multiposition est incorporé sur un arbre vertical pour une congélation uniforme et une élimination facile de l’échantillon ; peut être utilisé à partir de n’importe quelle position sur la barre de congélation
- Le temps de congélation est raccourci si le tissu et le plateau de congélation sont placés sur un Peltier actif
- Le disque de congélation est utilisé en conjonction avec l’extracteur de chaleur, aidant à l’aplatissement et à la congélation des échantillons de tissus
Specifications
Specifications
| Description | Étagère étroite (56 mm) |
| Type de produit | Étagère étroite |
| À utiliser avec (équipement) | FSE/FE/SME/E |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction