Learn More
Simport™ Scientific Flacons cryogéniques à filetage extérieur avec joint Cryovial™
Conçus pour stocker des matériaux biologiques, des cellules humaines ou animales, à des températures aussi basses que -196°C. Les flacons cryogéniques à filetage extérieur avec joint Simport™ Scientific Cryovial™ ne doivent être utilisés que dans la phase gazeuse de l’azote liquide.
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Matériau | Polypropylène |
| Type de filetage | Externe |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
Description
- Fabriqué PP spécialement formulé
- Le bouchon est doté d’une jupe longue et de méthodes aseptiques à une main
- La conception de filetage à bouchon rapide pour le serrage ou l’élimination avec un simple tour 1 1/4 et la conception de filetage interne ne contribueront pas à la contamination
- Le bouchon à joint interne garantit un joint étanche même à basse température
- Fourni avec une zone de marquage blanche pour l’identification des échantillons
- Code couleur à l’aide d’un CAPINSERT™
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnés dans des sachets de sécurité inviolables et refermables uniques
Certifications
Marquage CE ; sans RNase, DNase, pyrogènes et ADN
Spécification
| Autoclavable | |
| Externe | |
| Naturel |
| Polypropylène | |
| Stérile |
Usage diagnostique in vitro (DIV) uniquement.