Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de classe B de forme haute Plastilab™
Product Code. 10041061
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Graduations:
10 ml
100 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
12 pièces
30 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
100 ml
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10041061
Brand: Kartell™ 0157600
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçues avec graduations permanentes moulées pour une bonne reproductibilité.
Conçus avec graduations permanentes moulées dans pour une reproductibilité.
    • En polyméthylpentène (TPX™)
    • Transparent
    • Autoclavables et résistants aux substances chimiques
    • Peut être utilisée pour les liquides à des températures allant jusqu’à 170&deg.C
    • Pas de mouillage ou de ménisque 
    • Chimiquement plus propre que le verre et non absorbant
    • Avec base pentagonale pour plus de stabilité
    • Adaptée au contact avec les denrées alimentaires
Specifications
Classe Classe B.
Balance Graduations moulées permanentes
Graduations 100 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 170°C
Subdivision 10 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Pentagonale
Hauteur (métrique) 438 mm
Type Éprouvette graduée