Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de classe B de forme haute Plastilab™
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
30 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
100 ml
Graduations:
10 ml
100 ml
Description
Conçus avec graduations permanentes moulées dans pour une reproductibilité.
- En polyméthylpentène (TPX™)
- Transparent
- Autoclavables et résistants aux substances chimiques
- Peut être utilisée pour les liquides à des températures allant jusqu’à 170°.C
- Pas de mouillage ou de ménisque
- Chimiquement plus propre que le verre et non absorbant
- Avec base pentagonale pour plus de stabilité
- Adaptée au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Classe | Classe B. |
| Température max. | 170°C |
| Forme | Cylindrique |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Base Type | Pentagonale |
| Hauteur (métrique) | 315 mm |
| Type | Éprouvette graduée |