Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en polystyrène cristal Minimax
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 45 mm (L x H)
315 x 230 x 70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliProduit transparent comme le verre/liliLivré avec kit de séparation/liliPlusieurs capacités/li/ul
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Glacière |
| Quantité | 12 boîtes |
| Dimensions (L x l x H) | 315 x 230 x 70 mm |
| Longueur (métrique) | 315 mm |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |