Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en polystyrène cristal Minimax
Code produit. 11744591
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 45 mm (L x H)
315 x 230 x 70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11744591
Marque: Multiroir™ 42035
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les boîtes de stockage en polystyrène cristal Multiroir™ Minimax pour répondre à vos besoins de stockage et de transport. Le polystyrène transparent comme du verre vous permet de visualiser clairement votre contenu de l’extérieur. Les boîtes sont livrées avec un kit de séparation pour une organisation supplémentaire du contenu.
ulliProduit transparent comme le verre/liliLivré avec kit de séparation/liliPlusieurs capacités/li/ul
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
Type de produit Glacière
Quantité 6 unités
Dimensions (L x l x H) 228 x 178 x 72 mm
Longueur (métrique) 228 mm
Hauteur (métrique) 72 mm