Learn More
Multiroir™ Tiroirs de stockage en PS cristal transparent
Code produit. 11778303
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
10 l
30 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11778303
Marque: Multiroir™ 11104MU10000C
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Observez le contenu des tiroirs de stockage en polystyrène transparent Multiroirtrade; grâce à leur fabrication en polystyrène cristal transparent. Les tiroirs disposent également d’un ensemble de lames, avec séparateurs disponibles à commander séparément.
ulliVisibilité totale/liliPolystyrène cristal transparent, comme le verre/liliEnsemble de lames/liliSéparateurs de tiroirs disponibles séparément/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Transparent
Matériau En PS
Forme Rectangulaires
Type de produit Tiroir de stockage
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 410 x 265 x 125 mm
Longueur (métrique) 410 mm
Longueur (métrique) intérieure 365 mm
Largeur (métrique) 265 mm
Largeur (métrique) intérieure 250 mm
Hauteur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) intérieure 110 mm