Learn More
Multiroir Controlec™ Tiroirs de stockage en PS cristal
Code produit. p-8010850
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,9 kg
7 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11768303
Marque: Multiroir Controlec™ 11103MU07000C
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Observez le contenu des tiroirs de stockage en polystyrène Multiroir Controlectrade; grâce à leur fabrication en polystyrène cristal transparent. Les tiroirs disposent également d’un ensemble de lames, avec séparateurs disponibles à commander séparément.
ulliVisibilité totale/liliPolypropylène cristal transparent, comme le verre/liliEnsemble de lames/liliSéparateurs de tiroirs disponibles séparément/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 7 kg
Description Type de poignée : Ensemble coulissant
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
Type de produit Tiroir
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 210 x 365 x 125 mm
Longueur (métrique) 365 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) 125 mm