Learn More
Multiroir™ Boîte de laboratoire de transmission en polystyrène cristal
Code produit. p-8000358
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,09 L
0,2 L
0,42 L
1,3 L
3,7 L
10,85 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11712944
Marque: Multiroir™ 45101
Edge
Utilisez ces boîtes pour répondre à divers besoins de stockage. Les boîtes de laboratoire de transmission en polystyrène cristal Multiroir™ sont idéales pour la conservation, le stockage et la présentation des produits. Les boîtes sont en polystyrène cristal, un matériau résistant obtenu par polymérisation du monomère styrène CH2 = CH-Ph.
ulliTransparent, empilable et hautement résistant aux UV/liliSupport d’étiquettes intégré/liliPlastique chimiquement inerte/liliQualité pour le contact alimentaire/liliLes fonds et les parties supérieures ont des dispositifs mâles-femelles qui verrouillent l’empilement et offrent une stabilité parfaite du stockage/liliLes tolérances serrées du raccord du couvercle sur la base garantissent un bon scellement/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 0,09 L
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Pour la conservation, le stockage et la présentation de produits
Type de produit Boîte de transmission de laboratoire
Quantité 10/boîte
Dimensions (L x l x H) 60 x 50 mm (L x H)
Longueur (métrique) 60 mm
Longueur (métrique) intérieure 55 mm
Largeur (métrique) 45 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Hauteur (métrique) intérieure 43 mm
Poids (métrique) 0,03 kg