Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet
Code produit. 11455027
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11455027
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21932.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cristal violet est utilisé comme indicateur d’acide-base, alcool dénaturé, coloration biologique, colorant textile et comme indicateur des sels de cuivre. Il s’agit d’un composant de coloration de Gram dans les micro-organismes et les lignées cellulaires.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme. Partiellement miscible avec de l’alcool et du glycérol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, l’ammoniac, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents réducteurs et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-62-9
Formule moléculaire C25H30ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
Numéro MDL MFCD00011750
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Violet 3; C.I. 42555
CID PubChem 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Crystal Violet
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Numéro UN UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Poids de la formule 407.99
Quantité 500 g