Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, pur, indicateur
Code produit. 10646972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10646972
Marque: Thermo Scientific Chemicals 212120250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Violet de cristal, C25H30ClN3, numéro CAS-548-62-9, 90-94-8, violet de base 3, C.I.42555, violet de gentiane, 100 g, 13, 756, CHEBI:41688, 407,99, pur, danger, déclaration GHS H :Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Nocif en cas d’ingestion.Provoque des lésions oculaires graves.Peut provoquer le cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Crystal Violet
Point de fusion 215.0°C
Note relative au nom Indicator, Pure
CAS 548-62-9, 90-94-8
Formule moléculaire C25H30ClN3
Numéro MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonyme Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Informations sur la solubilité Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
CID PubChem 11057
ChEBI CHEBI:41688
Poids de la formule 407.99
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crystal Violet
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone