Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Solution cristal violet
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2 l
Conditionnement:
2L
500mL
Description
- Pro-Lab Diagnostics offre toute une gamme de solutions de coloration microbiologique concentrées et prêtes à l’emploi
- Les solutions sont proposées en plusieurs formats pratiques et économiques.
- Tous les colorants sont fabriqués conformément à l’ensemble des exigences réglementaires en vigueur
- Marquage CE
Spécification
Spécification
| Type de solution | Réactif |
| Type | Cristal violet |
| Quantité | 2 l |
| Certifications/Conformité | (CE) N° 1907/2006, annexe II, (UE) N° 453/2010, marquage CE |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration de Gram |
| Couleur | Violet foncé |
| Composition | Éthanol, C.I. basic violet 3, méthanol |
| Conditions de stockage | lt; 20deg;C |
| Type de coloration | Coloration de Gram |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- crystal violet
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, C.I. basicviolet 3 withof Michler's ketone,methanol