Learn More
Solution de cristal violet (indicateur non aqueux) Selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11454679 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11454679
Marque: Reagecon 1022901
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
  • Norme de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
  • Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
  • Pour les titrations manuelles ; l’analyte ou titrant indicateur change de couleur et ce changement de couleur est de loin la méthode la plus importante de détection de point d’extrémité, dans de telles titrations.
  • Une solution d’indicateurs de haute qualité, telle que celle de Reagecon, facilite la détection des points d’extrémité, de manière claire et sans ambiguïté, et constitue un impératif pour une titrométrie manuelle précise.
Spécification
Conditionnement Flacon de Winchester en verre ambré
Quantité 100 ml
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CRYSTAL VIOLET SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, C.I. Basic Violet 3