Learn More
Cole-Parmer™ Raccord Luer CrystalVu™ avec raccord Luer-Lock mâle x raccord cannelé de 1/8 po
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Vert citron
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Alternative en polycarbonate transparente faite en polyoléfin, sans bisphénol-A (BPA).
- Résistance chimique supérieure au polycarbonate.
- Stérilisation par autoclavage, irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène.
- Conforme à la norme USP classe VI.
- Sans composants d’origine animale.
- Disponibles en boîtes de 25.
Spécification
Spécification
| Description | Luer-Lock mâle |
| Matériau | Polyoléfine |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Couleur | Vert citron |
| Type de produit | Raccord Luer, Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄8 po |