Learn More
MP Biomedicals™ CSM-Arg (poudre)
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
100 g
Description
Mélange complet de suppléments à ingrédient exclu simple utilisé pour sélectionner les levures contenant des plasmides avec des marqueurs nutritionnels spécifiques et pour sélectionner la fonction génétique dans les expériences de transformation. Ajouter 0,74 g de CSM-Arg à chaque litre d’eau purifiée et DOB ou DOBA. Ensuite, autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour un milieu à ingrédient exclu simple synthétique complet défini pour S.cerevisiae.
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Mélange complet de suppléments à ingrédient exclu simple utilisé pour sélectionner les levures contenant des plasmides avec des marqueurs nutritionnels spécifiques et pour sélectionner la fonction génétique dans les expériences de transformation. |
| Quantité | 100 g |