Learn More
MP Biomedicals™ CSM-Met-Ura
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
- 5 ingrédients exclus du mélange complet de suppléments (CSM) d’acides aminés pour les milieux de croissance de S. cerevisiae.
- La formule testée dans le temps est disponible dans des formules complètes et avec des ingrédients exclus
- À utiliser avec une DOB ou une YNB avec les sources d’azote et de carbone appropriées pour formuler sur mesure votre propre milieu de levure synthétique sélectif défini
- Mélange complet de suppléments à deux ingrédients exclus utilisé pour sélectionner les levures contenant des plasmides avec des marqueurs nutritionnels spécifiques et pour sélectionner la fonction génétique dans les expériences de transformation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiée pour biologie moléculaire |
| Contenu et stockage | Conserver la poudre CSM-Met-Ura à température ambiante (15 à 30°C). La poudre CSM est hygroscopique, ce qui minimise l’exposition à l’air pour prolonger le stockage du mélange de poudre. Stocker le milieu de gélose stérile à 4°C. Et milieu liquide entre 15 et 30°C à la lumière tamisée. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Autoclavables à 121°C pendant 25 minutes |
| Formule | Adénine 10 mg/l ; HCl de L-arginine 50 mg/l ; acide L-aspartique 80 mg/l ; HCl de L-histidine 20 mg/l ; L-isoleucine 50 mg/l ; L-leucine 100 mg/l ; HCl de L-lysine 50 mg/l ; L-méthionine 0 mg/l ; L-phénylalanine 50 mg/l ; L-thréonine 100 mg/l ; L-tryptophane 50 mg/l ; L-tyrosine 50 mg/l ; uracile 0 mg/l ; L-valine 140 mg/l ; |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les milieux de croissance de S. cerevisiae |
| pH | pH de la solution : 4,24 à 25°C |
| Quantité | 100 g |