Learn More
Invitrogen™ Substrat CSPD™ (0,25 mM prêt à l’emploi)
Description
Les substrats chimiluminescents fournissent des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP). Une faible luminescence de fond couplée à un rendement lumineux à haute intensité permet de détecter les marqueurs de phosphatase alcaline affichant une sensibilité et un rapport signal-bruit les plus élevés possibles.
- Détecte la phosphatase alcaline et les molécules marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées
- Présente une sensibilité élevée dans les applications à base de membrane telles que les transferts Southern, Northern et Western
- Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat ELISA, Substrat CSPD™ |
| Quantité | 50 ml |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Dosages et analyse des protéines |
| Format | Flacon |
| Type de substrat | Substrat de phosphatase alcaline (AP), Phosphatase alcaline |
| Gamme de produits | CSPD, NovaBright |
| Description de l’article | Substrat CSPD™, 50 ml, concentration de 0,25 mM, liquide, type de substrat AP (phosphatase alcaline), condition d’expédition : à température ambiante, exigences de stockage : 4°C, utilisé pour les analyses et les dosages protéiques |
| Conditionnement | 1/boîte |
| Afficher plus |