Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.4 mM Ready-To-Use) with Emerald-II™ Enhancer, Size A
Description
Les substrats chimiluminescents fournissent des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP). Une faible luminescence de fond couplée à un rendement lumineux à haute intensité permet de détecter les marqueurs de phosphatase alcaline affichant la sensibilité et le rapport signal-bruit les plus élevés possible.
- Détectez la phosphatase alcaline et les molécules marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées
- Présente une sensibilité élevée dans les applications à base de membrane telles que les transferts Southern, Northern et Western
- Utilisé dans des dosages basés sur des solutions tels que les immunodosages, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs
- Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures
- Les séquences activatrices augmentent la puissance lumineuse et la sensibilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Quantité | 100 ml |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Gamme de produits | CSPD, NovaBright |
| Type de substrat | Phosphatase alcaline |
| Contenu et stockage | Stockez le produit à 4°C. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |