Learn More
CleanSpace™ Technology Nettoyage CST& Bouchon de stockage
Code produit 17855085 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon de nettoyage et de stockage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17855085 Bouchon de nettoyage et de stockage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17855085 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur CST1024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.76€
    58.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.76€
    22% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le CleanSpace Le bouchon de nettoyage et de rangement CST est conçu pour être utilisé uniquement avec le CleanSpace Unité d'alimentation CST ULTRA (CST1012).
  • Conçu pour être utilisé uniquement avec le CleanSpace Unité d'alimentation CST ULTRA (CST1010)
  • Une fois le filtre retiré du CleanSpace Unité de puissance CST ULTRA, cet accessoire est utilisé pour sceller toutes les ouvertures (soufflets et entrée d'air du filtre).
  • Lors du nettoyage, toutes les ouvertures doivent être scellées.
  • Il est également recommandé de sceller toutes les ouvertures après le nettoyage et la décontamination, ainsi que pendant le stockage.
Spécification
Type de produit Bouchon de nettoyage et de stockage