Learn More
Trajan™ Seringue LC à aiguille amovible CTC PAL RTC
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
1 ml
10 ml
Calibre d’aiguille:
19 G
22 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,72 mm
1,07 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
pSeringues LC CTC PAL RTC (modification de l’outil robotique)/pulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliÉtanche au gaz/liliLongueur : 57 mm/liliType de pointe LC/li/ul
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE (piston) |
| Calibre d’aiguille | 19 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,65 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 1,07 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique HPLC |
| Modèle | 10MR -RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Type de pointe d’aiguille | LC |
| À utiliser avec (équipement) | CTC PAL RTC |
| Afficher plus |