Learn More
Trajan™ Seringue LC à aiguille amovible CTC PAL RTC
Code produit. p-8397046
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
1 ml
10 ml
Calibre d’aiguille:
19 G
22 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,72 mm
1,07 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13109035
Marque: Trajan™ 008951
Conçue pour offrir une meilleure résistance aux solvants, une plus grande plage de températures et une meilleure fluidité opérationnelle.
pSeringues LC CTC PAL RTC (modification de l’outil robotique)/pulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliÉtanche au gaz/liliLongueur : 57 mm/liliType de pointe LC/li/ul
Spécification
Matériau PTFE (piston)
Calibre d’aiguille 19 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,65 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 1,07 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase liquide à haute performance
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique HPLC
Modèle 10MR -RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC
Volume (métrique) 10 ml
Type de pointe d’aiguille LC
À utiliser avec (équipement) CTC PAL RTC
Type de connexion Amovible