Learn More
Kimble Chase™ Piston Pellet en acier inox/CTFE pour broyeurs de tissus
Click to view available options
Description:
PILLON PELLETtrade; réutilisable, broyeurs de tissus en acier inox/CTFE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Moteur sans fil 160 t/min
- Piston Pellet PTFE/inox réutilisable
- Pour tube type Falcon/Nunc 50mL
Spécification
Spécification
| Description | PILLON PELLETtrade; réutilisable, broyeurs de tissus en acier inox/CTFE |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Pestle |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur de tissus en acier inox |
| Longueur (métrique) | 210mm |
| Type | Pilon pour broyeur de tissus |