Learn More
Kimble Chase™ Piston Pellet en acier inox/CTFE pour broyeurs de tissus
Code produit. p-8005942
Click to view available options
Description:
PILLON PELLETtrade; réutilisable, broyeurs de tissus en acier inox/CTFE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11815731
Marque: Kimble Chase™ 7495155000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Moteur sans fil 160 t/min
  • Piston Pellet PTFE/inox réutilisable
  • Pour tube type Falcon/Nunc 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description PILLON PELLETtrade; réutilisable, broyeurs de tissus en acier inox/CTFE
Capacité (métrique) 50 ml
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Pestle
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Broyeur de tissus en acier inox
Longueur (métrique) 210mm
Type Pilon pour broyeur de tissus