Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CTHRC1.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 46.88 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 46.88-3000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CTHRC1. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | collagen triple helix repeat containing 1, collagen triple helix repeat-containing protein 1, Protein NMTC1 |
| Identification génétique (Entrez) | 115908 |
| Afficher plus |