Learn More
Gibco™ Supplément B-27™, sans xéno-contaminants
Code produit. 13483269
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
Code produit. 13483269
Marque: Gibco™ A1486701
Supplément B-27™, XenoFree
Le supplément B-27 XenoFree est basé sur la formulation classique du supplément B-27 ; il ne contient aucun composant d’origine animale au niveau des composants primaires. Conçu en pensant à la recherche sur les cellules souches translationnelles, le supplément B-27 XenoFree peut être utilisé pour soutenir l’induction de cellules souches neurales humaines (hNSC) à partir de cellules souches pluripotentes (PSP), l’expansion des hNSC, la différenciation des hNSC et le maintien de neurones différenciés matures en culture.
Qualité
Le supplément B-27 XenoFree est fabriqué sur un site dont les méthodes et les contrôles sont conformes aux BPFa applicables aux dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820. Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés ISO 13485 et ISO 9001.
Formulé sans xéno-contaminants
La préparation ne contient pas de composants d’origine animale au niveau des composants primaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker dans le congélateur (-5°C à -20°C) et protéger de la lumière.
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Concentration 50X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
pH 6 à 8
Gamme de produits B-27
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Sans xéno-contaminants
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes