Learn More
Gibco™ DPBS CTS™, sans chlorure de calcium, sans chlorure de magnésium
Tous les produits Gibco ProduitsDescription
- Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
- Manque de calcium, de magnésium et de rouge de phénol.
- Fabriqués dans des installations conformes aux normes BPFa et ISO pour garantir la qualité et la cohérence des résultats reproductibles tous les jours.
- Parmi les tests, on retrouve l’osmolalité, le pH, la stabilité, l’absence de contamination bactérienne / fongique ainsi que les tests d’endotoxines.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DPBS |
| Concentration | 1 X |
| À utiliser avec (application) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Conditionnement | Flacon |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Comprend | Sans calcium, sans magnésium |
| Qualité de fabrication | ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |