Learn More
Gibco™ DPBS CTS™, sans chlorure de calcium, sans chlorure de magnésium
Code produit 17195144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 l
Conditionnement:
1 pièce
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17195144 2 l 2L
10368939 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17195144 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1285602
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DPBS CTS™ (Cell Therapy Systems), sans chlorure de calcium, sans chlorure de magnésium
  • Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
  • Manque de calcium, de magnésium et de rouge de phénol.
  • Fabriqués dans des installations conformes aux normes BPFa et ISO pour garantir la qualité et la cohérence des résultats reproductibles tous les jours.
  • Parmi les tests, on retrouve l’osmolalité, le pH, la stabilité, l’absence de contamination bactérienne / fongique ainsi que les tests d’endotoxines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DPBS
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Forme physique Liquide
Quantité 2 l
Type de solution Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans calcium, sans magnésium
Qualité de fabrication ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820