Få mere at vide
Få mere at vide
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Milieu de production
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek
1 pièce
1000mL
20L
6 pièces
Beskrivelse
- Milieu chimiquement défini, sans sérum, sans protéine, validé pour la production de vecteurs lentiviraux recombinants
- Prend en charge des cultures en suspension à haute densité cellulaire de cellules de production virale CTS™ (cellules dérivées HEK293F)
- Convient à la transfection transitoire à l’échelle préclinique, clinique et commerciale et à la production lentivirale pour une utilisation avec le kit de transfection CTS™ LV-MAX™
- A fait l’objet d’un contrôle qualité rigoureux pour s’assurer qu’il convient à la fabrication d’applications de thérapie cellulaire et génique.
- Peut s’appliquer à d’autres vecteurs viraux recombinants utilisant un milieu riche en HEK293
- Prend en charge les cellules de production virale CTS™ pour obtenir des densités 1 × 107 cellules / ml avec agglutination minimale des cellules
- Permet d’obtenir des titres viraux élevés jusqu’à 1 × 108 TU / ml (vecteurs lentiviraux non concentrés, GFP)
- Protocole évolutif pour blocs à 96 puits profonds, flacons et bioréacteurs
- Milieu conforme à la réglementation fabriqué conformément aux BPFa pour les dispositifs médicaux, 21 CFR, partie 820 et certifié ISO 13485. Fichier maître des médicaments et dossier d’assistance réglementaire disponibles sur demande
- Formulé avec le réactif GlutaMAX™-I.
- Prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation
- Formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées
- Ne contient aucun composant d’origine humaine ou animale
- Déconseillé pour les cultures cellulaires adhérentes
- La formulation de ce produit est identique au milieu de production LV-MAX™ de recherche, mais le milieu de production CTS™ LV-MAX™ est validé pour les applications thérapeutiques cliniques et commerciales
Tekniske data
Tekniske data
| Lignée cellulaire | Cellules de production virale |
| Type de cellule | HEK293 |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de production LV |
| Serum Level | Serum-free |
| Stérilité | Sterile-filtered |
| Avec additifs | GlutaMAX |
| À utiliser avec (application) | Formation de VG |
| Qualité de fabrication | ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 |
| Vis mere |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion