Learn More
Abnova™ CTSL (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16106904
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16106904
Marque: Abnova™ H00001514P02.25ug
Human CTSL full-length ORF ( AAH12612.1, 18 a.a. - 333 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: TLTFDHSLEAQWTKWKAMHNRLYGMNEEGWRRAVWEKNVKMIELHNQEYREGKHSFTMAMNAFGDMTSEEFRQVMNGFQNRKPRKGKVFQEPLFYEAPRSVDWREKGYVTPVKNQGQCGSCWAFSATGALEGQMFRKTGRLISLSEQNLVDCSGPQGNEGCNGGLMDYAFQYVQDNGGLDSEESYPYEATEESCKYNPKYSVANDTGFVDIPKQEKALMKAVATVGPISVAIDAGHESFLFYKEGIYFEPDCSSEDMDHGVLVVGYGFESTESDNNKYWLVKNSWGEEWGMGGYVKMAKDRRNHCGIASAASYPTV
Spécification
Numéro d’adhésion AAH12612.1
Identification génétique (Entrez) 1514
Nom cathepsin L1
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène CATL, CTSL, FLJ31037, MEP
Symbole de gène(s) CTSL1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer