Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCA
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7161210 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
520 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine, Logiciel QP99
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16263182
Marque: Sartorius MCA124S2S00I QP99
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce au matériel, au logiciel et à la connectivité entièrement configurables, Cubis™ II offre une balance hautes performances répondant à vos besoins uniques et vos exigences de conformité.
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Description Chambre de pesée I - Motorisée avec ionisateur
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Langues Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen
Mise à niveau Automatique motorisé
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Durée de mesure 3 s
Modèle MCA124SIS00
Temps de stabilisation 1 s
Plage de températures (métrique) 0°C à +40°C
Type Balance analytique
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 450 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 373 mm
Poids (métrique) 9,0, 10,8 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 1,0 A
Fréquence 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Class I