Learn More
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
Tous les produits Sartorius Produits
Code nomenclature Nacres: NB.71
Click to view available options
Capacité:
6,1 g
10,1 g
10,1 g
Modèle:
Pare-vent F : À filtre
Pare-vent M : Motorisé
Comprend:
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité | 6,1 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur TFT |
| Précision affichage | 1 µg |
| Comprend | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine |
| Linéarité | ± 3 µg |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Modèle | Pare-vent F : À filtre |
| Reproductibilité | ± 5 µg |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu