Learn More
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7161204 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
10,1 g
Modèle:
Pare-vent F : À filtre
Pare-vent M : Motorisé
Comprend:
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16427185
Marque: Sartorius MCE10.6S2S00F
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance Micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Historique d’expertise intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 10,1 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 1 μg
Comprend Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Linéarité ± 3 μg
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Pare-vent F : À filtre
Reproductibilité ± 5 μg
Temps de stabilisation 5 sec
Type Micro-balance
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) Module de pesée / électrique 340/355 mm
Largeur (métrique) 340/315 mm
Poids (métrique) 6,4 à 7,1 kg
Alimentation électrique 100/240 V (± 10 %)
Tension 100/240 V ± 10 %
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Class I