Learn More
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMA
Code produit. 16497175 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
:
Capacité :10,1 g ; pare-vent M :motorisé
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
16497175 Capacité :10,1 g ; pare-vent M :motorisé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16497175 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCE10.6S2CEUM
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance Micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Capacité 10,1 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0,001 mg
Comprend Balance et pare-vent motorisé
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Pare-vent M : Motorisé
Temps de stabilisation 5 s
Type Micro-balance
Largeur (métrique) 80 mm
Hauteur (métrique) 67 mm
Tension 100/240 V ± 10 %
Fréquence 50/60 Hz