Learn More
Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
1200 g
14200 g
2200 g
320 g
3200 g
32200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Modèle:
Balance électronique à plateau supérieur CEU
Balance électronique à plateau supérieur CFR
Balance électronique à plateau supérieur standard
Précision affichage:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Comprend:
Pare-vent E , QP1
Pare-vent E , QP99
Pare-vent O
Pare-vent R
Pare-vent R, QP1
Pare-vent R, QP99
Pare-vent R , QP99
Part-vent F, part-vent R, QP99
Part-vent O, QP1
Part-vent O, QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
- La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
- L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
- Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
- Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
- Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Interne |
| Certifications/Conformité | Balance avec certificat de validation type pour la Chine |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité | 620 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 1 mg |
| Comprend | Pare-vent E , QP99 |
| Matériau | Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox |
| Modèle | Balance électronique à plateau supérieur CEU |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction