Learn More
Sartorius™ Balances analytiques modèle MSE124S série Cubis™
Code produit. 10469884 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Mise à niveau : Assisté
Code produit. 10469884
Marque: Sartorius™ MSU124S000DU
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faites votre choix parmi des milliers d’options pour configurer cette balance afin de répondre aux besoins individuels et d’obtenir la solution optimale pour une intégration dans le processus de pesée. Les balances analytiques Sartorius™ série Cubis™ modèle MSE124S peuvent facilement s’intégrer dans vos flux de travaux individuels.
Balance de laboratoire Cubis
• 3 unitées de contrôle et d'affichage
• 24 modules de pesée
• 3 types de certification
• 4 modèles de paravent
• 6 modules d'interface
• 3888 balances différentes
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
• Balance semi-micro et analyse MSE avec grand paravent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO, FDA / USP, GxP
Type de connexion RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris
Charge de coin 0.2 mg
Capacité 120 g
Type d’affichage Affichage à cristaux liquides, noir et blanc
Précision affichage 0.1 mg
Format Milligramme
À utiliser avec (application) Cubis™ couvre désormais tout le spectre allant de la recherche et des laboratoires de CQ aux laboratoires de développement de procédés et zones de composition
Comprend Pare-vent analytique manuel
Indice IP 54
Mise à niveau Assisté
Linéarité ≤±0.2 mg
Durée de mesure <3°s.
Poids min. de l’échantillon 100 mg
Modèle MSE124S
Forme du bac Carré
Reproductibilité 0.1 mg
Temps de stabilisation <1°s.
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 50 g
Type Balance analytique
Dimensions (P x L x H) 191 x 193 x 261 mm
Largeur (métrique) 193 mm
Largeur (métrique) du bac 85 mm
Hauteur (métrique) 261 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 261 mm
Profondeur (métrique) 191 mm
Profondeur (métrique) du bac 85 mm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC ± 5 %
Tension 100/240 V
Puissance 7 W
Ampérage 1 A
Fréquence 50 / 60 Hz