Learn More
Sartorius™ Balances analytiques semi-micro modèle MSU225S série Cubis™
Code produit. 10460655 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Comprend:
Chambre de pesée automatique avec ionisateur et certificat
Pare-vent analytique manuel
Pare-vent analytique manuel et certification
Pare-vent automatique avec ioniseur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10460655
Marque: Sartorius™ MSU225S000DI
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features
Balance de laboratoire Cubis
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO, FDA / USP, GxP
Type de connexion RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris
Charge de coin 0.15 mg
Capacité 200 g
Type d’affichage High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Précision affichage 0.01 mg
Format Milligram
À utiliser avec (application) Cubis™ now covers the entire range from the
Comprend Pare-vent automatique avec ioniseur
Indice IP IP 54
Mise à niveau Assisté
Linéarité ≤±0.1 mg
Durée de mesure ≤6 sec.
Poids min. de l’échantillon 20 mg
Modèle MSU225S
Forme du bac Carré
Reproductibilité ≤±0 to 60 g: 0.015 mg, 60 to 220 g: 0.025 mg
Temps de stabilisation ≤2 sec.
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 100 g
Type Semi-micro Analytical Balance
Dimensions (P x L x H) 154 x 192 x 250 mm
Largeur (métrique) 192 mm
Largeur (métrique) du bac 85 mm
Hauteur (métrique) 250 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 261 mm
Hauteur (métrique) du bac 85 mm
Profondeur (métrique) 154 mm
Profondeur (métrique) du bac 85 mm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tension 100/240 V
Puissance 7 w
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz