Learn More
Sartorius™ Balance analytique modèle MSU324S série Cubis™
Code produit. 11828521 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Précision affichage:
0,1 mg
0,1, 0,2, 0,5 mg
Modèle:
MSU124S
MSU224S
MSU324P
MSU324S
Comprend:
Pare-vent analytique manuel
Pare-vent analytique manuel et certification
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11828521
Marque: Sartorius™ MSU224S0CEDU
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features to provide a classic and universal weighing solution. Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances offers enhanced safety and reliability features, with a readability of 0.1mg.
Balance de laboratoire Cubis
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO ; FDA / USP ; GxP ; Vérifié
Type de connexion RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris
Charge de coin 0.2 mg
Capacité 220 g
Type d’affichage High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Précision affichage 0,1 mg
Format Milligram
À utiliser avec (application) Cubis™ now covers the entire range from the
Comprend Pare-vent analytique manuel et certification
Indice IP IP 54
Mise à niveau Assisté
Linéarité ≤±0.2 mg
Durée de mesure <3 sec.
Poids min. de l’échantillon 100 mg
Modèle MSU224S
Forme du bac Carré
Reproductibilité 0.07 mg
Temps de stabilisation <1 sec.
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 100 g
Type Balance analytique
Modes de pesée Milligramme
Dimensions (P x L x H) 191 x 193 x 261 mm
Largeur (métrique) 193 mm
Largeur (métrique) du bac 85 mm
Hauteur (métrique) 261 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 261 mm
Profondeur (métrique) 191 mm
Profondeur (métrique) du bac 85 mm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tension 100/240 V
Puissance 7 w
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz