Learn More
Sartorius™ Balance de précision modèle MSU623S série Cubis™
Code produit. 11838511 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
1,2 kg
1,5, 3, 6,2 kg
10,2 kg
12,2 kg
2,2 kg
4,2 kg
5,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Précision affichage:
10 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Modèle:
MSU10202S
MSU1202S
MSU12201S
MSU2202S
MSU4202S
MSU5201S
MSU6202P
MSU6202S
MSU8201S
MSU8202S
Temps de stabilisation:
0,8 s
1 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11838511
Marque: Sartorius™ MSU1202S0CED0
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faites votre choix parmi des milliers d’options pour configurer cette balance afin de répondre aux besoins individuels et d’obtenir la solution optimale pour une intégration dans le processus de pesée. Les balances de précision Sartorius™ série Cubis™ modèle MSU623S peuvent facilement s’intégrer dans vos flux de travaux individuels.
Balance de laboratoire Cubis
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO ; FDA / USP ; GxP ; Vérifié
Type de connexion RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris
Charge de coin 20 mg
Capacité 1,2 kg
Type d’affichage High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Précision affichage 10 mg
Format Kilogrammes
À utiliser avec (application) Cubis™ now covers the entire range from the
Comprend Certifications
Indice IP IP 54
Mise à niveau Assisté
Linéarité ≤20 mg
Durée de mesure ≤1 sec.
Poids min. de l’échantillon 10 g
Modèle MSU1202S
Forme du bac Carré
Reproductibilité ≤7 mg
Temps de stabilisation 0,8 s
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 500 g
Type Balance de précision
Dimensions (P x L x H) 191 x 193 x 172 mm
Largeur (métrique) 193 mm
Largeur (métrique) du bac 206 mm
Hauteur (métrique) 172 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 172 mm
Profondeur (métrique) 191 mm
Profondeur (métrique) du bac 206 mm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tension 100/240 V
Puissance 7 w
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz