Learn More
Thermo Scientific™ Kit 20 Strep QC Culti-Loops™ API™
Description
Le kit streptococcique API 20 Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contient des organismes de contrôle de la qualité fournis au format Culti-Loops.
Les Culti-Loops sont des oeses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables. L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loops dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Comprend :
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus groupe C ATCC™ 700400™†
Streptococcus pneumoniae ATCC™ 700407™†
Alertes de commande :
Scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 700400TM* |
| Description | Kit de CQ/2 streptococcique 20 API™ |
| Format | Culti-Loops |
| Type de produit | Kit QC Culti-Loops |
| Classe d’organisme cible | Panel d’organismes |
| Type de test | CQ qualitatif |
| Type d’emballage | 5 boucles / boîte |
| Quantité | 5 anses/organisme |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.