Learn More
Thermo Scientific™ Kit NH QC Culti-Loops™ API™
Code produit. 15420871
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
Pack de 15
Code produit. 15420871
Marque: Thermo Scientific™ R4653070
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Le kit API NH Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contient des organismes de contrôle de la qualité fournis au format Culti-Loops.
Les Culti-Loops sont des oeses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables. L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loops dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Comprend :
Haemophilus influenzae Type b ATCC ™ 10211™†
Haemophilus paraphrophilus ATCC™ 49917™†
Neisseria gonorrhoeae ATCC ™ 31426™†
Alertes de commande :
Scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 10211TM*
Description Kit de CQ API NH/3
Format Culti-Loops
Type de produit Kit QC Culti-Loops
Classe d’organisme cible Panel d’organismes
Type de test CQ qualitatif
Type d’emballage 1 anse/boîte
Quantité 1/boîte
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.