Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Candida kefyr ATCC® 2512™
Product Code. 12948898
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 anses/boîte
missing translation for 'unitSize'
5 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12948898
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ R4601507
This item is not returnable. View return policy
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ATCC® 2512TM*
Description Candida kefyr
Format Culti-Loops
Type de produit Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Classe d’organisme cible Champignons
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
Désignation des souches WDCM00034, [BI CZAS 652/6, CCY 29-8-9]
Espèces Espèces de Candida
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.