Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC® 51755™
Code produit. 12938968
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Code produit. 12938968
Marque: Thermo Scientific™ R4601998
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 51755TM*
Description Escherichia coli ATCC® 51755
Format Culti-Loops
Type de produit Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-négatif
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
Désignation des souches BDM 605
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.