Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cutibacterium acnes ATCC™ 11827™
Code produit. 12995773
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12995773
Marque: Thermo Scientific™ R4607052
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 11827TM*
Description Cutibacterium acnes ATCC™ 11827™
Format Culti-Loops
Type de produit Culti-Loop [EN]
Classe d’organisme cible Anaérobies
Quantité 5 anses/boîte
Désignation des souches Gerath [23, C7, VPI 4979]
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.